Reagenz- und Probenröhrchen
Lieferant: Greiner bio-one
212-3150EA 117 EUR
212-3150 GREI115201_2000 212-3140 212-0363 212-3186 212-3165 212-3110 212-0361 391-3469 212-3146
Reagenz- und Probenröhrchen
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
PS, glasklar oder PP, transparent.
  • PP: Gute Temperaturbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit
  • PS: Hohe Transparenz, daher gut für optische Messungen geeignet
  • Passende Griffstopfen sind optional erhältlich
  • Auch als Zentrifugenröhrchen verwendbar
Universelle Röhrchen für eine Vielzahl von Verwendungen in Labor und Produktion.