Ammoniaklösung 28%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: AmmoniakAmmoniumhydroxid

21182.363EA 89.3 EUR
21182.363 21182.294
Ammoniaklösung 28%, GPR RECTAPUR®
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Molecular Weight: 35,05 g/mol
Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C
Dichte: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 28 - 32 %
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR