Ammoniaklösung 20%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: AmmoniakAmmoniumhydroxid

21180.446EA 201 EUR
21180.446 21180.366 21180.242 21180.297
Ammoniaklösung 20%, GPR RECTAPUR®
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Molecular Weight: 35,05 g/mol
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 18 - 22 %
Density (20/4) 0.910 - 0.930
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR