Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/0,7/1,5/2,0/2,2 ml
Lieferant: Greiner bio-one
211-2522EA 886 EUR
211-2522 211-2521 211-2510 525-0490 211-2520 525-0489 525-0488
Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/0,7/1,5/2,0/2,2 ml
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP.
  • Hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Für Systeme von Eppendorf verfügbar (außer 211-2522: Vitatron und 211-2524: Roche)
  • Frei von RNase, DNase und humaner DNA, sind nicht pyrogen