Gestelle für Reaktionsgefäße
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRU82024-494EA 0 EUR
VWRU82024-494 211-0216 VWRU82024-490 211-0213 211-0215 211-0217 211-0218 211-0214
Gestelle für Reaktionsgefäße
Gestelle Reaktionsgefäß-Ständer
PP.
  • Für Gefrieranwendungen
  • Seitliche Griffe für eine sichere Handhabung
  • Mit Nummerierung zur besseren Probenidentifikation
Für 96 (8×12) Reaktionsgefäße mit 0,5 ml Inhalt oder 96 Reaktionsgefäße mit 1,5/2 ml Inhalt. Konisch zulaufende Vertiefungen für festen Sitz der Gefäße. Komplett mit Schnappdeckel, der auch als schützende Unterlage benutzt werden kann.
Bestellinformation: Das farblich sortierte Set umfasst je ein Gestell in Blau, Grün, Pink, Gelb und Orange.