Gestelle für Reaktionsgefäße
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
211-0210EA 13.9 EUR
211-0210 211-0204 211-0206 211-0205 211-0209 211-0208 211-0207
Gestelle für Reaktionsgefäße
Gestelle Reaktionsgefäß-Ständer
PP.
  • Für Gefrieranwendungen
  • Seitliche Griffe für eine sichere Handhabung
  • Mit Nummerierung zur besseren Probenidentifikation
Platz für bis zu 80×1,5 oder 2,0 ml Reaktionsgefäße. Anordnung 5×16 mit konisch geformten Öffnungen für einen sicheren Halt der Reaktionsgefäße.
Bestellinformation: Das farblich sortierte Set umfasst je ein Gestell in Blau, Grün, Pink, Gelb und Orange.