2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Hydroxypropan
20922.466EA
237
EUR
20922.466
20922.411
20922.930
20922.368
20922.557
20922.364
20922.320
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Molecular Weight: 60,1 g/mol Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –89 °C Dichte: 0,786 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011674 CAS-Nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...