2-Propanol ≥98%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: 2-Hydroxypropan Dimethylcarbinol Isopropanol Isopropylalkohol IPA

20922.466EA 237 EUR
20922.466 20922.411 20922.930 20922.368 20922.557 20922.364 20922.320
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molecular Weight: 60,1 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR