Methanol ≥98,5%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: HydroxymethanHolzalkoholMethylalkohol

20903.368EA 39.5 EUR
20903.368 20903.550 20903.461 20903.415 20903.290
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32,04 g/mol
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt Min. 98,5 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,015 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR