Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydroxymethan Holzalkohol Methylalkohol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
20864.320EA 66.3 EUR
20864.320 20864.400 20864.420 20864.290 20864.910 20864.360 VWRC20864.461
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32,04 g/mol
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,8 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 64 - 65 °C
Density (20/20) 0.791 - 0.793
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Water Max. 0,03 %
Absorbance (210 nm) Max. 0.7
Absorbance (220 nm) Max. 0.3
Absorbance (230 nm) Max. 0.15
Absorbance (235 nm) Max. 0.1
Absorbance (250 nm) Max. 0.02
Absorbance (260 nm) Max. 0.01
Transmittance (210 nm) Min. 20 %
Transmittance (220 nm) Min. 50 %
Transmittance (225 nm) Min. 68 %
Transmittance (230 nm) Min. 74 %
Transmittance (235 nm) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) Min. 95 %
Transmittance (260 nm) Min. 98 %
UV Durchlässigkeit (260-420 nm) Min. 98 %
Fluoreszenz (als Chinin) (254 nm) Max. 1 ppb
Konform zu Ph.Eur. R 1053200 Passes test
Konform zu Ph.Eur. R1 1053201 Passes test
Konform zu Ph.Eur. R2 1053202 Entspricht