Methanol, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8% zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: HydroxymethanHolzalkoholMethylalkohol
20856.296EA 57.2 EUR
20856.296
Methanol, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8% zur Synthese
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32,04 g/mol
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Farbzahl Max. 10 APHA
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,8 %
Azidität (als HCOOH) Max. 0,0010 %
Alkalisch reagierende Subst. (als NH3) Max. 0,00010 %
Aceton + Aldehyde (als CH3COCH3) Max. 0,0010 %
Formaldehyd Max. 0,0001 %
Verdampfungsrückstand 0,0010 %
Reduzierende Substanzen Max. 0,0002 %
Wasser (K.F.) Max. 0,0050 %
Mit H2SO4 verfärbbare Substanzen Max. 20 APHA
Ethanol Max. 0,100 %
Cl (Chlorid) Max. 0,5 ppm
Al (Aluminium) Max. 0,5 ppm
B (Bor) Max. 0,02 ppm
Ba (Barium) Max. 0,5 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,01 ppm
Cr (Chrom) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,01 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,1 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,01 ppm
Pb (Lead) Max. 0,01 ppm
Sn (Zinn) Max. 0,1 ppm
Zn (Zink) Max. 0,1 ppm