Methanol ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Hydroxymethan Holzalkohol Methylalkohol

20847.318EA 15.5 EUR
20847.318 20847.307 20847.240 20847.295 20847.360 20847.466 20847.422 20847.320 20847.557
Methanol ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32,04 g/mol
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colourless liquid
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
IR Spectrum Passes test
Solubility in water Passes test ACS
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.00006 meq/g
Boiling point 64 - 65 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.791 - 0.792
Density (20/20) 0.791 - 0.793
Substances coloured by H2SO4 Max. 10 APHA
Acetone + aldehydes (as CH3COCH3) Max. 10 ppm
Aceton Max. 5 ppm
Acetaldehyd Max. 5 ppm
Ethanol Max. 0,1 %
Verdampfungsrückstand Max. 10 ppm
Formaldehyd Max. 1 ppm
KMnO4 reduzierende Substanzen (als O) Max. 2 ppm
Wasser Max. 0,05 %
Cl (Chlorid) Max. 0,5 ppm
Al (Aluminium) Max. 0,1 ppm
B (Bor) Max. 0.08 ppm
Ba (Barium) Max. 0,05 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.8 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,01 ppm
Cr (Chrom) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,01 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,1 ppm
K (Kalium) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,05 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,01 ppm
Na (Natrium) Max. 0,7 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,01 ppm
Pb (Blei) Max. 0,01 ppm
Sn (Zinn) Max. 0,1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0,02 ppm
Zn (Zink) Max. 0,2 ppm
Absorption (225 nm) Max. 0,17
UV Durchlässigkeit (210 nm) Min. 20 %
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 50 %
UV Durchlässigkeit (225 nm) Min. 68 %
UV Durchlässigkeit (250 nm) Min. 95 %
Konform zu ACS Entspricht
Konform zu Ph.Eur. R 1053200 Entspricht
Konform zu Ph.Eur. R1 1053201 Entspricht
Konform zu Ph.Eur. R2 1053202 Entspricht

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR