Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: HydroxymethanHolzalkoholMethylalkohol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
20837.320EA 61.9 EUR
20837.320 20837.360 20837.9030 20837.9010
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32,04 g/mol
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) Min. 99,8 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0003 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Wasser Max. 0,05 %
Absorption (220 nm) Max. 0,4
Absorption (240 nm) Max. 0,15
Absorption (260 nm) Max. 0,02
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 45 %
UV Durchlässigkeit (240 nm) Min. 75 %
UV Durchlässigkeit (260 nm) Min. 96 %