Schwefelsäure 95,0-97,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
20700.323EA 83.8 EUR
20700.323 20700.420 20700.320 20700.265 20700.243 20700.298 20700.550 20700.460 20700.290
Schwefelsäure 95,0-97,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,38 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt 95.0 - 97.0 %
Colouration Max. 10 APHA
Glührückstand Max. 5 ppm
KMnO4 reduzierende Substanzen (als SO2) Max. 2 ppm
Cl (Chlorid) Max. 0,2 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 2 ppm
NO3 + NO2 (als NO3) Max. 0,2 ppm
PO4 (Phosphat) Max. 0,5 ppm
Ag (Silber) Max. 0,02 ppm
Al (Aluminium) Max. 0,02 ppm
As (Arsen) Max. 0,005 ppm
Ba (Barium) Max. 0,02 ppm
Be (Beryllium) Max. 0,01 ppm
Bi (Bismut) Max. 0,01 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,01 ppm
Cr (Chrom) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,01 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,2 ppm
Ge (Germanium) Max. 0,02 ppm
K (Kalium) Max. 0,05 ppm
Li (Lithium) Max. 0,01 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,03 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0,02 ppm
Na (Natrium) Max. 0,5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,02 ppm
Pb (Blei) Max. 0,02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0,02 ppm
Ti (Titan) Max. 0,02 ppm
Tl (Thallium) Max. 0,02 ppm
V (Vanadium) Max. 0,01 ppm
Zn (Zink) Max. 0,1 ppm
Zr (Zirkon) Max. 0,02 ppm