Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

20685.330EA 48.1 EUR
20685.330 20685.360 20685.295 20685.513
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,38 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 95 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR