Salpetersäure 68%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
20422.360EA 93 EUR
20422.360 20422.322 20422.242 20422.297 20422.320
Salpetersäure 68%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Siedepunkt: 120,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 68.0 - 70.0 %
Density (20/4) 1.404 - 1.413
Ignition residue (SO4) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.4 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm