Salpetersäure 68%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

20413.296EA 25.2 EUR
20413.296 VWRC20413.465 20413.241 20413.460 20413.365 20413.420 PRLS20413.010 PRLS20413.0025 PRLS20413.025
Salpetersäure 68%, GPR RECTAPUR®
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Siedepunkt: 120,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 68 - 70 %
Density (20/4) 1.400 - 1.420
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR