Essigsäure 12%
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethansäure
20121.366EA
127
EUR
20121.366
Essigsäure 12%
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Molecular Weight: 60,05 g/mol Dichte: 1,01 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2790 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 11.9 - 12.1 % |