Essigsäure ≥90%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethansäure
20109.295EA 28.5 EUR
20109.295 20109.364
Essigsäure ≥90%, GPR RECTAPUR®
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 89 - 91 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm