Schliffklammern für Kugelschliffe, KECK™
Lieferant: DWK Life Sciences
KECK™
201-7124EA 5.68 EUR
201-7124 201-7123 201-7122 201-7121 SCOT286340707
Schliffklammern für Kugelschliffe, KECK™
Klemmen Schliffklemmen
POM, farbig. Für festen und sicheren Sitz von Kugelschliffverbindungen. Ein Zerkratzen des Glases wie bei herkömmlich Schliffklammern aus Metall wird bei diesen Klammern aus Kunststoff verhindert.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 150 °C
  • Robust, einfache Montage und Demontage
Für festen und sicheren Sitz von Kugelschliffverbindungen. Ein Zerkratzen des Glases wie bei herkömmlich Schliffklammern aus Metall wird bei diesen Klammern aus Kunststoff verhindert.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 150 °C
  • Robust, einfache Montage und Demontage