Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
201-1250EA 89.7 EUR
201-1250 201-1249 201-1245 201-1246 201-1247 201-1248
Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
Borosilikatglas 3.3.
  • Normschliff oben und unten, Abtropfspitze und Druckausgleichsrohr
  • Hahn mit PTFE-Küken und Plastikstopfen
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Die Abtropfspitze ragt nicht über den Schliff hinaus und verringert damit das Bruchrisiko. PTFE-Küken für eine fettfreie Handhabung.