Tropftrichter, zylindrisch, ohne Druckausgleich
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
201-1240EA 14 EUR
201-1240 201-1238 201-1239 201-1241 201-1242 201-1243 201-1244
Tropftrichter, zylindrisch, ohne Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
Borosilikatglas 3.3.
  • NS-Kern zur Verbindung mit Kolben und Apparaturen
  • NS-Hahn mit PTFE-Küken und PP-Stopfen
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Hahn mit PTFE-Küken für fettfreie Handhabung ohne Anhaften.
Standards: ISO 4800