Tropftrichter, zylindrisch, ohne Druckausgleich
Lieferant: Lenz
201-1128EA 104.13 EUR
201-1128 201-1129 LENZ04172211 201-1124 201-1125 201-1126 201-1127 271-5123
Tropftrichter, zylindrisch, ohne Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
DURAN® Borosilikatglas 3.3, mit massivem PTFE-Küken.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Standards: DIN ISO 4800