Tropftrichter, birnenförmig
Lieferant: Lenz
201-0912EA 76.6 EUR
201-0912 201-0913 201-0914 201-0915 201-0579 201-0910 201-0911 201-0909 532-0051 532-0050 201-0916 201-0917
Tropftrichter, birnenförmig
Trichter Tropftrichter
Borosilikatglas 3.3.
  • Gewindehahnsicherung
  • Mit Beschriftungsfeld, ohne Graduierung
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliffhülse oben, Normschliffkern unten, Hahn mit Glas- oder PTFE-Küken.