Destillationskühler, Liebig
Lieferant: Witeg
201-0200EA 49.8 EUR
201-0200 201-0199
Destillationskühler, Liebig
Kühler
Ohne Mahlen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Standards: DIN 12576