Planflansch-Becher, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
201-0146EA 139.22 EUR
201-0146 273-0147 201-0141 273-0148 201-0142 201-0143
Planflansch-Becher, DURAN®
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, Becherform
DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, mit Labor-Planschliff (DN) und Nut für Vakuumanwendungen. Maximaler Betriebsdruck bei 250 °C: 0,5 bar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Bitte beachten Hinweis: Bei einer maximalen Betriebstemperatur von 250 °C und bei zulässigem Betriebsdruck darf der Temperaturunterschied in der Glaswand des Planflansch-Reaktionsgefäßes nicht mehr als 30 °C betragen.