Acetonitril ≥99%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: EssigsäurenitrilEthansäurenitrilEthannitrilMethylcyanid

20070.291EA 39 EUR
20070.291 20070.950 20070.553 20070.325 20070.462
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41,05 g/mol
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Brechungsindex (20°C) 1.343 - 1.345

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR