Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Ethannitril Methylcyanid Essigsäurenitril Ethansäurenitril

Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

20060.420EA 258 EUR
20060.420 20060.290 20060.360 20060.320
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41,05 g/mol
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Wasser Max. 0,02 %
Absorption (195 nm) Max. 0,1
Absorption (200 nm) Max. 0,05
Absorption (210 nm) Max. 0,02
Absorption (220 nm) Max. 0,02
Absorption (240 nm) Max. 0,005
UV Durchlässigkeit (195 nm) Min. 80 %
UV Durchlässigkeit (200 nm) Min. 90 %
UV Durchlässigkeit (210 nm) Min. 94 %
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 96 %
UV Durchlässigkeit (240 nm) Min. 99 %
Gradient (210 nm) Max. 10 mAU

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR