Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäurenitril
, Ethansäurenitril
, Ethannitril
, Methylcyanid
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
20048.320EA
241
EUR
20048.320
20048.9010
20048.500
20048.9030
20048.290
20048.911
20048.914
20048.360
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Acetonitril
Formel:
H₃CCN Molecular Weight: 41,05 g/mol Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –45,7 °C Dichte: 0,786 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 5 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001878 CAS-Nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) | Min. 99,9 % |
Sauer reagierende Substanzen | Max. 0,0003 meq/g |
Verdampfungsrückstand | Max. 5 ppm |
Absorption (200 nm) | Max. 0,1 |
Absorption (210 nm) | Max. 0,1 |
Absorption (220 nm) | Max. 0,05 |
Absorption (230 nm) | Max. 0,01 |
Absorption (250 nm) | Max. 0,005 |
UV Durchlässigkeit (200 nm) | Min. 80 % |
UV Durchlässigkeit (210 nm) | Min. 85 % |
UV Durchlässigkeit (220 nm) | Min. 90 % |
UV Durchlässigkeit (230 nm) | Min. 98 % |
UV Durchlässigkeit (250 nm) | Min. 98 % |