Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: EssigsäurenitrilEthansäurenitrilEthannitrilMethylcyanid

Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

20048.320EA 213 EUR
20048.320 20048.9010 20048.500 20048.9030 20048.290 20048.911 20048.914 20048.360
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41,05 g/mol
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 5 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0003 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Absorption (200 nm) Max. 0,1
Absorption (210 nm) Max. 0,1
Absorption (220 nm) Max. 0,05
Absorption (230 nm) Max. 0,01
Absorption (250 nm) Max. 0,005
UV Durchlässigkeit (200 nm) Min. 80 %
UV Durchlässigkeit (210 nm) Min. 85 %
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 90 %
UV Durchlässigkeit (230 nm) Min. 98 %
UV Durchlässigkeit (250 nm) Min. 98 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR