Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: EssigsäurenitrilEthansäurenitrilEthannitrilMethylcyanid
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
20048.320EA 241 EUR
20048.320 20048.9010 20048.500 20048.9030 20048.290 20048.911 20048.914 20048.360
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41,05 g/mol
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 5 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0003 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Absorption (200 nm) Max. 0,1
Absorption (210 nm) Max. 0,1
Absorption (220 nm) Max. 0,05
Absorption (230 nm) Max. 0,01
Absorption (250 nm) Max. 0,005
UV Durchlässigkeit (200 nm) Min. 80 %
UV Durchlässigkeit (210 nm) Min. 85 %
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 90 %
UV Durchlässigkeit (230 nm) Min. 98 %
UV Durchlässigkeit (250 nm) Min. 98 %