Natriumhydroxid 30% (w/w) 40% (w/v) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR® niedriger Stickstoff-Gehalt

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

19153LFEA 290 EUR
19153LF 19153EB 191537X 191533K 191536N
Natriumhydroxid 30% (w/w) 40% (w/v) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR® niedriger Stickstoff-Gehalt
Sodium hydroxide

Polyethylen-Hahn (Produkt 33269 2K) kann an der 5-Liter-Verpackung angebracht werden.

Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: ∼1,33 g/ml (20  °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (W/V) 38.6 - 41.7 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification (Na) Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR