Kapselfilter, VACU-GUARD™ 150, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Whatman™ VACU-GUARD™
189-0301EA 180 EUR
189-0301 189-0300
Kapselfilter, VACU-GUARD™ 150, Whatman™
Filter In-Line Filter
Whatman VACU-GUARD Kapselfilter sind ideal zum Schutz von Vakuumpumpsystemen vor Lösungsmitteldämpfen oder gasförmigen Verunreinigungen und wässrigen Aerosolen.
Die benutzerfreundlichen VACU-GUARD Inline-Filtergeräte helfen dabei, infektiöse Materialien in Vakuumsystemen einzuschließen und zu isolieren und Ihr Labor zu schützen.