Verschließbare Abklatschplatten für die pharmazeutische Industrie
Lieferant: VWR
VWR®
15204VSEA 53.2 EUR
15204VS C31114XI 15203VS C31114RI C31114SI C31114TI C30884TI C30884CY C31114PY
Verschließbare Abklatschplatten für die pharmazeutische Industrie
Medien für die Mikrobiologie Abklatschplatten für die Mikrobiologie
Diese Abklatschplatten mit dreifacher, steriler Verpackung und einrastbarem Deckel eignen sich besonders für die Umgebungskontrolle von Luft, Oberflächen, Handschuhen und Overalls innerhalb von abgegrenzten Bereichen wie Isolatoren und Reinräumen. Die Zusammensetzung des Basis-Nährmediums entspricht den Empfehlungen der gültigen US-, Europäischen und Japanischen Arzneibücher.
  • Der einrastbare Deckel ermöglicht es, die Platten nach der Probenahme sicher zu verschließen, für mehr Sicherheit während des Transports
  • Die Haltbarkeit von 9 Monaten und die Lagerung bei Raumtemperatur sorgen für eine einfache Aufbewahrung und erhalten die Kultivierungseffizienz über lange Zeiträume
  • Ein DataMatrix-Barcode ermöglicht eine sichere Identifizierung jeder Platte, die für die Umgebungskontrolle verwendet wurde
  • Die dreifache Verpackung ist komplett steril, um zu verhindern, dass beim Eintreten in den reinen Bereich keine mikrobiologischen Kontaminationen auftreten können
  • Die im Medium enthaltenen Neutralisationsmittel inaktivieren Rückstände von Desinfektionsmitteln, welche die tatsächliche Zahl lebender Mikroorganismen reduzieren könnten