VWR® Critical Swabs
Lieferant: VWR
VWR®
149-0339EA 291 EUR
VWRU89031-286 VWRU89031-276 149-0339 VWRU89022-998 VWRU89022-984 149-0333 149-0334 149-0265 149-0343 149-0337 149-0338
VWR® Critical Swabs
Tupfer Tupfer für die Probenahme
Reinigungsstäbchen mit offen- oder geschlossenzelligem Polyurethanschaum mit 100 ppi und einem Stiel aus 100% reinem Polypropylen. Einige verfügen über einen blauen glasfaserverstärkten Polypropylenstiel für extra Robustheit, besonders für den Einsatz in kritischen Umgebungen.
  • Scheuerfrei zum Schutz von empfindlichen Komponenten
  • Köpfe wurden ohne Klebstoff thermisch am Stiel befestigt
  • Beständig gegen die meistverwendeten Lösungsmittel in kontrollierten Umgebungen
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904