VWR® Critical Swabs
Lieferant: VWR
VWR®
149-0340EA 157 EUR
149-0340 149-0341 VWRU89031-272 149-0330 149-0342 149-0331 VWRU89031-292 VWRU89031-270 149-0332
VWR® Critical Swabs
Tupfer Tupfer für die Probenahme
Critical Reinigungsstäbchen für die Reinigung von Festplattenlaufwerken, Geräten in der Optik, PC-Leiterplattenkomponenten und anderen empfindlichen Komponenten.
  • Sehr saugfähig
  • Fusselarme Zusammensetzung reduziert Kontamination
  • Doppelkopfteile in weißem antistatischem Papier verpackt
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904