Blei, Plasma-Standardlösungen, Specpure®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13853.APEA 201 EUR
13853.AP 14412.AE 13853.AD 13853.AE 14412.AP 14412.AD
Blei, Plasma-Standardlösungen, Specpure®
Standards Kationischer Standards Blei-Standards
Pb in 5% HNO₃

UN Nr.: 3264
MDL Nr.: MFCD00134050

Standards: Rückführbar auf NIST
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR