Laborstühle und -hocker, Blue Line
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
132-1376EA 133 EUR
132-1376 132-1377 132-1379 132-1375 132-1378
Laborstühle und -hocker, Blue Line
Stühle
Diese robusten Stühle und Hocker wurden für den Einsatz in Laboratorien konzipiert und eignen sich perfekt für viele Anwendungen, von Pharma, Biotechnologie, Chemie, Gesundheitswesen und Reinraum bis hin zur Medizintechnik. Der Sitz wird aus künstlichem, antibakteriellem Leder und die Rückenlehne aus Kunststoff in fugenlosem Design gefertigt. Dadurch ist es äußerst leicht, die Stühle sauber zu halten.
  • 3-D Flexfunktion in Sitzvorderkante und Rückenlehne: Folgen automatisch den Bewegungen des Körpers
  • Stabiles Fußkreuz aus Kunstoff in der Farbe Schwarz
  • Mit farbiger geschlossener Sitzschale
  • Leicht zu reinigen, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig
  • Fugenfrei dank hygienischem Design
  • Integrierter Griff sorgt für maximale Mobilität und einfaches Handling
  • Gasfeder für schnelles Verstellen der Sitzhöhe im Sitzen
  • Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz
Standards: Geeignet für Reinräume der Klasse 3 nach ISO 14644-1.
Geeignet für den Einsatz in Biotechnologie-Laboren entsprechend den Sicherheitsklassen S1, S2 und S3.
GMP-konform. GS-geprüft.
Zubehörinformationen: Mit dem Kennzeichnungsclip lässt sich der Stuhl einfach, individuell und schnell beschriften. Dadurch kann jeder Stuhl einem Besitzer oder einem Bereich zugeordnet werden, was für Struktur und Ordnung am Arbeitsplatz sorgt. Der Clip kann jederzeit angebracht oder wieder entfernt werden. Der Kennzeichnungsclip ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.