Sämtliche Stühle und Hocker sind mit 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium ausgeführt.
- Rückenlehne ist in Höhe und Neigung verstellbar
- Sitzhöhe ist durch Gasdruckfeder verstellbar
- 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium
Die perfekte Kombination aus Komfort und Ergonomie für optimale Leistung. Anatomisch geformte Kissen mit Beckenstütze und integrierter Lordosenstütze. Sehr komfortabel, mit großer, weicher Kunstlederpolsterung, abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig.
Gleiter: Die Gleiter bestehen aus verschleißfestem Kunststoff und besitzen eine große Auflagefläche für einen hohen Grad an Stabilität.
Laufrollen: Doppelrollen mit lastabhängigen Bremsen müssen den Gegebenheiten des Bodens entsprechend gewählt werden. Sämtliche Stühle werden standardmäßig mit weichen Rollen für harte Böden geliefert. Optional sind auch harte Rollen für weiche Böden erhältlich.
„Stop & Go“-Technologie: Aus Sicherheitsgründen dürfen sich Stühle, deren Sitz höher als 650 mm liegt, während ihrer Verwendung nicht bewegen. Dank der innovativen „Stop & Go"-Rollen lassen sich diese Stühle nur bewegen, wenn niemand auf ihnen sitzt.
Standards: Entsprechen Sicherheitsstufe S2, GMP.