Stühle und Hocker, Mr. Lab Reinraum-Serie
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
132-0424EA 397 EUR
132-0424 132-0422 132-0421 132-0503
Stühle und Hocker, Mr. Lab Reinraum-Serie
Stühle
Alle Stühle und Hocker sind mit einem 5-strahligen Fußkreuz aus Aluminium ausgeführt.
  • Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
  • Neigung und Höhe der Rückenlehne verstellbar
  • Versiegelte Polsterung mit spezieller Schaumstofftechnologie und Kunstlederbezug, abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig
  • Für die Verwendung in Reinräumen geeignete Materialien
  • Glatte, versiegelte Oberflächen
  • Geschlossene Mechanismen
  • Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen
Gleiter: Die Gleiter bestehen aus verschleißfestem Kunststoff und besitzen eine große Auflagefläche für einen hohen Grad an Stabilität.
Rollen: Doppelrollen mit lastabhängigen Bremsen müssen den Gegebenheiten des Bodens entsprechend gewählt werden. Sämtliche Stühle werden standardmäßig mit weichen Rollen für harte Böden geliefert. Optional sind auch harte Rollen für weiche Böden erhältlich.
„Stop & Go“-Technologie: Aus Sicherheitsgründen dürfen sich Stühle, deren Sitz höher als 650 mm liegt, während ihrer Verwendung nicht bewegen. Dank der innovativen „Stop & Go"-Rollen lassen sich diese Stühle nur bewegen, wenn niemand auf ihnen sitzt.
Für „reine“ oder „sterile“ Räume müssen Maßnahmen umgesetzt werden, um die Kontamination von Produkten und Verfahren zu verhindern. Dies ist eine wichtige Voraussetzung in der Mikroelektronik, Pharmaindustrie, Mikrosystemherstellung, Optik, Medizintechnik und im Gesundheitswesen.
Standards: VWR Reinraumstühle erfüllen die Anforderungen der Luftreinheitsklasse 3 gemäß DIN EN ISO 14644-1, der Reinraumklassifizierung 1 nach US Federal Standard 209E sowie die Spezifikationen der EU-GMP-Richtlinien. Schutz gegen elektrostatische Entladungen gemäß EN 61340-5-1.