Ghost Dye Färbelösungen ermöglichen eine klare Unterscheidung von lebenden und toten Zellen für eine präzisere durchflusszytometrische Analyse und sind besonders nützlich für intrazelluläre Färbeprotokolle.
Ghost Dyes binden irreversibel an Amingruppen und sind beständig gegen anschließendes Waschen, Fixieren und Permeabilisieren. Bei lebenden Zellen kann der Farbstoff nur an die Amine auf der Oberfläche binden. Die geschädigte Membran toter oder geschwächter Zellen ermöglicht es den Ghost Dyes™, in die Zellen einzudringen und Amingruppen intrazellulärer Proteine zu binden, was zu einer deutlich helleren Fluoreszenz führt als bei lebenden Zellen, die nicht vom Farbstoff durchdrungen werden können.
Ghost Dyes können zum Einsatz kommen, wenn DNA-Farbstoffe wie 7-AAD und Propidiumiodid (PI) nicht empfohlen werden, wie zum Beispiel bei Protokollen, die eine Fixierung oder Fixierungs- und Permeabilisierungsschritte beeinhalten.
Bitte beachten Bei bereits fixierten Zellen ist der Einsatz von Ausschlussfarbstoffen für tote Zellen nicht möglich. Unverdünnt bei −20 °C aufbewahren. Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.