Entsorgungsbehälter, Bio-bin®
Lieferant: Econix
Bio-bin®
119-0178EA 137 EUR
119-0178 119-0221 119-0208 119-0174 ECONMPEXBB2TS ECONMPEXBB1OR 119-0220 ECONMPEXBB5OR ECONMPEXBB2RD 119-0219 ECONBEXBB30 ECONMPEXBB5TS 119-0218 119-0223 119-0214 119-0225 119-0173 ECONMPEXBB5PL 119-0215 119-0466 ECONMPEXBB1RD 119-0212 119-0206 ECONMPEXBB1TS 119-0222 119-0205 ECONMPEXBB5RD ECONMPEXBB5MW 119-0217 119-0213 ECONMPEXBB2OR 119-0176 119-0467 119-0465 ECONBEXBBLOOPOR 119-0207 119-0224 119-0175 119-0211 ECONBEXBBLOOP
Entsorgungsbehälter, Bio-bin®
Boxen Behälter zur Abfallentsorgung
These U.N. approved, paper-based containers provide a safe and innovative way to dispose all kinds of waste.
  • Platzsparendes, flach zusammengefaltetes Design zur einfachen Montage
  • Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes
  • Ideal für die Verwendung in Labors, Krankenstationen und Gesundheitszentren
Der 1 Liter-Bio-bin® eignet sich hervorragend für den mobilen Einsatz (z. B. im ambulanten Pflegebereich) oder für private Erste-Hilfe-Anbieter. Er hat die ideale Größe für die Verwendung in Labors bei begrenzten Platzverhältnissen, z. B. in Abzügen.
Der 2 Liter-Bio-bin® wurde als Ersatz für die Kunststoff-Abfallbehälter für die unscharfen, nicht spitzen Labor-/Krankenhausabfälle entwickelt. Ideal zur Entsorgung von Pipettenspitzen im Labor oder für normalen Abfall auf Krankenstationen und in Gesundheitszentren.
Der 5 Liter-Bio-bin® ist ideal für den Labortisch sowie für Krankenstationen und Operationssäle. Der Behälter kommt flach zusammengefaltet und kann dadurch sehr platzsparend aufbewahrt werden. Er eignet sich zudem perfekt für den Einsatz im ambulanten Pflegebereich.
Der Loop Bio-bin® wurde für die Entsorgung von Einwegartikeln wie Ösen und Abstrichtupfern in Labors und stumpfen chirurgischen Instrumenten wie Klemmzangen und Scheren auf Krankenstationen und in Gesundheitszentren entwickelt.
Der 30 Liter-Bio-bin® ist ideal für größere Mengen an klinischen Abfällen, die im Labor, Krankenhaus und in Gesundheitszentren anfallen. Der Behälter kommt zudem mit einem Bin-sert™, der einfach in den Behälter eingeschoben wird und dort einrastet.