VWR®, Boxen für Bruchglas
Lieferant: VWR
VWR®
119-0037EA 47.7 EUR
119-0037 119-0036 56617-804
VWR®, Boxen für Bruchglas
Boxen Behälter zur Abfallentsorgung
Wellpappe, mit PE-Beutel, Stärke: 50 µm.
  • Flach zusammengefaltet für platzsparende Lagerung
  • Im Deckel integrierte Klappe zum mühelosen Befüllen mit Abfällen
  • Zur Entsorgung des Behälters wird der innere Sicherheitsdeckel geschlossen
Ideal zum Sammeln, zum Transport und zur Entsorgung von Glasbruch im Labor. Bestehend aus einem robusten Karton aus starker Wellpappe und einem PE-Einsatzbeutel, welcher einen Austritt eventuell am Glasbruch anhaftender Flüssigkeiten verhindert.
Nicht qualifiziert als DOT-Behälter.
Lieferumfang: Lieferung erfolgt flach zusammengelegt. Falten dauert nur wenige Sekunden.