Spender für Augenspülampullen, QuickRinse
Lieferant: Plum Safety
118-0481EA 9.7 EUR
118-0481 118-0550
Spender für Augenspülampullen, QuickRinse
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Dieser Wandspender enthält 10 (2×5) Ampullen mit 20 ml 0,9 % steriler Natriumchloridlösung zur Augenspülung.
  • Schnelle und hygienische Hilfe zum Ausspülen von Fremdkörpern, Staub und Schmutz aus dem Auge
  • Kann leicht am gefährdeten Arbeitsplatz montiert werden
  • Spender ist wiederbefüllbar
Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnet)
B×H: 230×135 mm