Diese Sets bieten dem Benutzer den Drucker und eine Auswahl an Etiketten zur genauen Kennzeichnung von Proben im Labor. Sowohl der BMP51 und der BMP53 sind tragbare, einfarbige Thermodrucker mit 300-dpi-Druckkopf und sehr ähnlichen Spezifikationen, der BMP51 kann jedoch als unabhängiges Gerät eingesetzt werden. Die Kassette mit Farbband und Etiketten kann sekundenschnell eingesetzt werden.
- USB, Bluetooth & optionales Ethernet, Wi-Fi-Konnektivität
- Druckgeschwindigkeit 25,4 mm/Sekunde
- BMP51 Labor-Kennzeichnungsset mit QWERTY-Tastatur für Vor-Ort-Identifizierung der Proben
Lieferumfang: Labor-Kennzeichnungsset: BMP™ 51 oder BMP™ 53 Drucker mit Hartschalenkoffer, USB-Kabel, Lithium-Ionen-Akku und AC-Adapter mit Netzkabel; Etiketten für Fläschchen und Röhrchen (M-122-461), Etiketten für Mikrotiterplatten (M-131-499); Etiketten zur allgemeinen Kenzeichnung (MC-1500-595-WT-BK). Brady LabelMark™ 5 Etikettiersoftware ist separat erhältlich.