VWR®, Schutz für Arbeitsflächen
Lieferant: VWR
VWR®
115-9221EA 127 EUR
115-9221 115-0673 115-9220
VWR®, Schutz für Arbeitsflächen
Oberflächenschutz Oberflächenschutz
Qualitativ hochwertiges, glattes und saugfähiges Papier, das dank einer dick aufgetragenen Polyethylenschicht verschüttete Flüssigkeiten schnell aufsaugt und so ein Durchsickern auf die Arbeitsoberfläche verhindert.
  • Rückhaltung ausgelaufener Reagenzien in radiochemischen Labors und Vermeidung radioaktiver Kontamination
  • Ermöglicht die Rückgewinnung von ausgelaufenen, teuren Materialien
  • Bruchschutz für harte Oberflächen
  • Absorptionsschicht für Wasser- oder Lösungsmittel-Feuchtigkeitskammern
  • Undurchlässiges Schutzmaterial zur Auskleidung von Tierkäfigen
Absorbierungsrate: 115-9220 und 115-9221: 500 ml/m²
Absorbierungsrate : 115-0673: 750 ml/m²