Sanfter Handreiniger zum Entfernen von leichten industriellen Verunreinigungen, synthetischen und erdölbasierten Ölen, Fetten und Schmiermitteln. Für die Verwendung in normalen industriellen Umgebungen sowie in der Nahrungsmittelherstellung und -verarbeitung. Kann auch auf empfindlicher Haut verwendet werden.
- Enthält Glycerin, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern
- Milde Mischung von Tensiden zur schnellen, effektiven Reinigung der Hände
- Frei von erdölbasierten Lösungsmitteln, silikonfrei, parfümfrei
Standards: EU-Ecolabel
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904