Reinigungspaste für die Hände, Solopol® Classic EXTRA/Solopol® strong
Lieferant: SC Johnson
Solopol® Classic EXTRA
115-2348EA 113 EUR
115-2348 115-1504 115-1505
Reinigungspaste für die Hände, Solopol® Classic EXTRA/Solopol® strong
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Lösungsmittelfreie Handreinigungspaste mit Reibemittel für sehr grobe Verschmutzungen durch z. B. Öle, Fette, Ruß, Graphit, metallischen Staub oder Schmiermittel.
  • Mit extrem fein granuliertem Astopon®, einem natürlichen Scheuermittel (feines Walnussschalenpulver)
  • Äußerst leistungsstarke Reinigungswirkung
  • Mit Aloe Vera, Hautschutzstoff Eucornol® und Rückfetter
  • Nicht-schäumend, frei von Lösungsmitteln, farbstofffrei, parfümiert
Standards: EU Ecolabel
Bestellinformation: Softflasche sollte nur mit Stoko® Vario® Spendern verwendet werden.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904