Duschgel und Shampoo, 2 in 1 Estesol® hair&body
Lieferant: Stoko
Estesol® Hair & Body
115-2282EA 55.3 EUR
115-2282 115-2280 115-2281 115-1495 115-1483
Duschgel und Shampoo, 2 in 1 Estesol® hair&body
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Ein angenehmer Duft, universelles Haar- und Duschgel zum Entfernen von generellem Arbeitsschmutz, Ruß, synthetischen und erdölbasierten Ölen, Fetten und Schmierstoffen.
  • Enthält hautverträgliche Zuckertenside
  • Enthält Haarspülung wodurch das Kämmem der Haare erleichtert wird
  • Erfrischender Duft ohne aufdringlich zu sein
  • Für Männer und Frauen geeignet
  • Lösungsmittel- und silikonfrei
Bestellinformation: Softflasche darf nur mit Stoko® Vario® Spendern verwendet werden.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904