ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Velcro®, uvex 1, 8516
Lieferant: Uvex
uvex 1
114-7274EA 120 EUR
114-7274 114-7123 UVEX8516.1/39 114-7276 114-7848 114-7858 114-7121 UVEX8516.1/49 UVEX8516.1/41 114-7118 114-7860 114-7859 114-7864 114-7116 114-7852 UVEX8516.1/37 UVEX8516.1/47 114-7851 UVEX8516.1/51 114-7865 114-7853 114-7857 114-7124 UVEX8516.1/36 114-7115 114-7275 UVEX8516.1/42 UVEX8516.1/44 UVEX8516.1/35 114-7856 114-7855 114-7277 114-7113 114-7273 114-7850 UVEX8516.1/52 114-7114 114-7119 114-7112 114-7120 UVEX8516.1/45 114-7117 UVEX8516.1/46 UVEX8516.1/48 114-7861 UVEX8516.1/38 114-7862 UVEX8516.1/43 114-7863 114-7849 114-7122 114-7854 UVEX8516.1/40 UVEX8516.1/50
ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Velcro®, uvex 1, 8516
Schuhe und Stiefel
Metallfreier, leichter, flexibler und multifunktioneller Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem, wasserabweisendem High Tech Obermaterial aus Mikrovelours, Zunge und Schuhkragen weich gepolstert, Zwei-Dichten-PUR-Sohle (öl- und benzinabweisend, antistatisch) ohne lackbenetzungsstörende Substanzen wie Silikone oder Phthalate.
  • Verbesserter Komfort durch Klimazonen-Technologie
  • Atmungsaktives Distanz-Mesh-Futter
  • Herausnehmbare, antistatische Komfort-Einlegesohle mit einem System zur Feuchtigkeitskontrolle; orthopädische Einlagen möglich
  • Rutschfeste Sohle mit Stoßdämpfung an der Ferse und am Vorderfuß
  • Nahezu nahtfreie Konstruktion zur Vermeidung von Druckstellen und Blasenbildung
  • 100% metallfreie xenova® Zehenschutzkappe, nicht magnetisch (200 J)
  • Flexible, metallfreie, durchstichfeste Zwischensohle
  • Erfüllt ESD Vorgaben: Ableitwiderstand kleiner als 35 Megaohm
Für Chromallergiker geeignet.
Farbe: Schwarz
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S3, SRC